Tisk…
5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910270-1G OR910270-250MG OR910270-5G
APOSOR910270-1GEA 2980 CZK
APOSOR910270-1G APOSOR910270-250MG APOSOR910270-5G
5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
5-Bromo-2-chlorothiazole
Vzorec: C₃HBrClNS
MW: 198.47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702782
CAS číslo: 3034-56-8