Tisk…
3-Methyl-2-thiohydantoin 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910252-1G OR910252-5G
APOSOR910252-1GEA 4960 CZK
APOSOR910252-1G APOSOR910252-5G
3-Methyl-2-thiohydantoin 96%
3-Methyl-2-thiohydantoin
Vzorec: C₄H₆N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038425
CAS číslo: 694-68-8