Tisk…
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate, 1-Boc-1,2,4-triazole
OR910221-25G OR910221-5G
APOSOR910221-25GEA 9000 CZK
APOSOR910221-25G APOSOR910221-5G
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole
Vzorec: C₇H₁₁N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042665
CAS číslo: 41864-24-8