Tisk…
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1,5-dimethylpyrazole
OR910220-1G OR910220-5G OR910220-10G
APOSOR910220-1GEA 1660 CZK
APOSOR910220-1G APOSOR910220-5G APOSOR910220-10G
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
MW: 175,0265 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09759006
CAS číslo: 5775-86-0