Tisk…
2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910217-1G OR910217-5G
APOSOR910217-1GEA 3190 CZK
APOSOR910217-1G APOSOR910217-5G
2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
2-Bromothiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₄HBrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909651
CAS číslo: 440100-94-7