Tisk…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910197-1G OR910197-5G
APOSOR910197-1GEA 1560 CZK
APOSOR910197-1G APOSOR910197-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179567
CAS číslo: 63874-95-3