1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR910150-1G
OR910150-5G
APOSOR910150-1GEA
622
CZK
APOSOR910150-1G
APOSOR910150-5G
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Vzorec:
C₅H₇IN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13195706 CAS číslo: 172282-34-7 |