Tisk…
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910149-1G OR910149-25G OR910149-5G
APOSOR910149-1GEA 4140 CZK
APOSOR910149-1G APOSOR910149-25G APOSOR910149-5G
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole
Vzorec: C₁₀H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195705
CAS číslo: 1215205-91-6