Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
OR910139-1G OR910139-5G
APOSOR910139-1GEA 5790 CZK
APOSOR910139-1G APOSOR910139-5G
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848681
CAS číslo: 27301-77-5