Tisk…
2-Methyl-2H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910128-1G OR910128-5G
APOSOR910128-1GEA 6090 CZK
APOSOR910128-1G APOSOR910128-5G
2-Methyl-2H-indazole 98%
2-Methyl-2H-indazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234418
CAS číslo: 4838-00-0