Tisk…
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910111-1G OR910111-250MG
APOSOR910111-1GEA 10350 CZK
APOSOR910111-1G APOSOR910111-250MG
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03727253
CAS číslo: 1187385-66-5