3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910108-5G
APOSOR910108-5GEA
2320
CZK
APOSOR910108-5G
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003123 CAS číslo: 1128-54-7 |