Tisk…
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910103-1G OR910103-5G
APOSOR910103-1GEA 6220 CZK
APOSOR910103-1G APOSOR910103-5G
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026055
CAS číslo: 1150271-25-2