Tisk…
Methyl-3-furoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910096-100G OR910096-25G
APOSOR910096-100GEA 16140 CZK
APOSOR910096-100G APOSOR910096-25G
Methyl-3-furoate 98%
Methyl-3-furoate
Vzorec: C₆H₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203671
CAS číslo: 13129-23-2