Tisk…
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910091-1G OR910091-25G
APOSOR910091-1GEA 0 CZK
APOSOR910091-1G APOSOR910091-25G
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
MW: 175,0265 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00985488
CAS číslo: 5775-82-6