Tisk…
Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910077-1G OR910077-250MG
APOSOR910077-1GEA 5390 CZK
APOSOR910077-1G APOSOR910077-250MG
Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Benzo[d]isothiazol-3-amine
Vzorec: C₇H₆N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00726295
CAS číslo: 23031-78-9