Tisk…
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910022-1G OR910022-5G
APOSOR910022-1GEA 5590 CZK
APOSOR910022-1G APOSOR910022-5G
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
Vzorec: C₄Cl₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669569
CAS číslo: 82554-18-5