Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909998-10G OR909998-1G OR909998-5G
APOSOR909998-10GEA 21490 CZK
APOSOR909998-10G APOSOR909998-1G APOSOR909998-5G
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08446383
CAS číslo: 31301-39-0