5,7-Dichloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909992-10G
OR909992-1G
OR909992-5G
APOSOR909992-10GEA
18420
CZK
APOSOR909992-10G
APOSOR909992-1G
APOSOR909992-5G
5,7-Dichloroquinoline 98%
5,7-Dichloroquinoline
Vzorec:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,0500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11504933 CAS číslo: 4964-77-6 |