N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909970-100G
OR909970-25G
APOSOR909970-100GEA
9560
CZK
APOSOR909970-100G
APOSOR909970-25G
N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
N-(3-Pyridyl)pivalamide
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00996243 CAS číslo: 70298-88-3 |