6,8-Dichloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909969-1G
OR909969-5G
APOSOR909969-1GEA
5390
CZK
APOSOR909969-1G
APOSOR909969-5G
6,8-Dichloroquinoline 98%
6,8-Dichloroquinoline
Vzorec:
C₉H₅Cl₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040711 CAS číslo: 703-66-2 |