Tisk…
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909965-1G OR909965-5G
APOSOR909965-1GEA 4960 CZK
APOSOR909965-1G APOSOR909965-5G
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03232871
CAS číslo: 7064-34-8