1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909962-1G
OR909962-5G
APOSOR909962-1GEA
4900
CZK
APOSOR909962-1G
APOSOR909962-5G
1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
1-Methyl-3-isoquinolinol
Vzorec:
C₁₀H₉NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11053887 CAS číslo: 16535-89-0 |