Tisk…
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909941-1G OR909941-5G
APOSOR909941-1GEA 6220 CZK
APOSOR909941-1G APOSOR909941-5G
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699667
CAS číslo: 1033202-04-8