Tisk…
6-Methyl-3-isoquinolinol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909923-1G OR909923-5G
APOSOR909923-1GEA 4770 CZK
APOSOR909923-1G APOSOR909923-5G
6-Methyl-3-isoquinolinol 96%
6-Methyl-3-isoquinolinol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546459
CAS číslo: 51463-11-7