Tisk…
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909922-1G OR909922-5G
APOSOR909922-1GEA 3410 CZK
APOSOR909922-1G APOSOR909922-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160.1726 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994344
CAS číslo: 933752-89-7