6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909921-1G
OR909921-5G
APOSOR909921-1GEA
3190
CZK
APOSOR909921-1G
APOSOR909921-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₈H₅ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09909649 CAS číslo: 29096-59-1 |