Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909920-10G OR909920-1G OR909920-5G
APOSOR909920-10GEA 11840 CZK
APOSOR909920-10G APOSOR909920-1G APOSOR909920-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778354
CAS číslo: 6188-43-8