5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909868-1G
OR909868-5G
APOSOR909868-1GEA
4140
CZK
APOSOR909868-1G
APOSOR909868-5G
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09972167 CAS číslo: 81386-31-4 |