Tisk…
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909857-10G OR909857-1G OR909857-5G
APOSOR909857-10GEA 17990 CZK
APOSOR909857-10G APOSOR909857-1G APOSOR909857-5G
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₄ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972165
CAS číslo: 1020253-09-1