Tisk…
1-(3-Chlorophenyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909839-10G OR909839-1G OR909839-5G
APOSOR909839-10GEA 20470 CZK
APOSOR909839-10G APOSOR909839-1G APOSOR909839-5G
1-(3-Chlorophenyl)piperidine 97%
1-(3-Chlorophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699658
CAS číslo: 102563-84-8