Tisk…
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909824-10G OR909824-1G OR909824-5G
APOSOR909824-10GEA 15310 CZK
APOSOR909824-10G APOSOR909824-1G APOSOR909824-5G
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085801
CAS číslo: 81386-30-3