4-Bromo-1-propyl-1H-pyrazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909813-5G
APOSOR909813-5GEA
622
CZK
APOSOR909813-5G
4-Bromo-1-propyl-1H-pyrazole 96%
4-Bromo-1-propyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₆H₉BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09972141 CAS číslo: 141302-33-2 |