Tisk…
6-Hydroxycoumarin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Hydroxy-2-benzopyrone, 6-Hydroxy-2H-chromen-2-one
OR9098-25G OR9098-5G OR9098-250MG OR9098-1G OR9098-10G
APOSOR9098-25GEA 18620 CZK
APOSOR9098-25G APOSOR9098-5G APOSOR9098-250MG APOSOR9098-1G APOSOR9098-10G
6-Hydroxycoumarin 97%
6-Hydroxycoumarin
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Bod tání: 249…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00630040
CAS číslo: 6093-68-1