Tisk…
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
OR909799-100G
APOSOR909799-100GEA 2730 CZK
APOSOR909799-100G
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658483
CAS číslo: 1690-75-1