Tisk…
2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909781-1G OR909781-5G
APOSOR909781-1GEA 4770 CZK
APOSOR909781-1G APOSOR909781-5G
2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine
Vzorec: C₇H₅ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800962
CAS číslo: 941294-48-0