Tisk…
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N-cyclopropylpyridazin-3-amine
OR909779-5G
APOSOR909779-5GEA 6390 CZK
APOSOR909779-5G
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine 98%
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine
Vzorec: C₇H₈ClN₃
MW: 169,6100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800959
CAS číslo: 941294-45-7