Tisk…
4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909777-1G OR909777-5G
APOSOR909777-1GEA 2690 CZK
APOSOR909777-1G APOSOR909777-5G
4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
4-Chloro-8-methylquinazoline
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457971
CAS číslo: 58421-80-0