Tisk…
8-Methoxy-2-tetralone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 7440 CZK
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Methoxy-2-tetralone
8-Methoxy-2-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod tání: 48…55 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411220
CAS číslo: 5309-19-3