Tisk…
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909670-1G OR909670-5G
APOSOR909670-1GEA 4140 CZK
APOSOR909670-1G APOSOR909670-5G
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08533270
CAS číslo: 78208-72-7