Tisk…
2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-(o-tolyl)propanenitrile
OR909663-1G OR909663-5G
APOSOR909663-1GEA 2690 CZK
APOSOR909663-1G APOSOR909663-5G
2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
2-Methylbenzoylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02260802
CAS číslo: 35276-81-4