3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909643-1G
OR909643-5G
APOSOR909643-1GEA
1950
CZK
APOSOR909643-1G
APOSOR909643-5G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C4H5BrN2 MW: 161,0000 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11215487 CAS číslo: 57097-81-1 |