3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909633-1G
OR909633-5G
APOSOR909633-1GEA
6220
CZK
APOSOR909633-1G
APOSOR909633-5G
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile
Vzorec:
C₈H₇N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01871647 CAS číslo: 55330-52-4 |