4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4,7-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine
OR909631-10G
OR909631-1G
OR909631-5G
APOSOR909631-10GEA
12470
CZK
APOSOR909631-10G
APOSOR909631-1G
APOSOR909631-5G
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine
Vzorec:
C₉H₁₀N₂S MW: 178,26 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04971844 CAS číslo: 78584-08-4 |