Tisk…
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
OR909607-1G OR909607-25G OR909607-5G
APOSOR909607-1GEA 3110 CZK
APOSOR909607-1G APOSOR909607-25G APOSOR909607-5G
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115040
CAS číslo: 154874-94-9