Tisk…
7-Methoxy-2-tetralone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9096-25G OR9096-5G OR9096-1G
APOSOR9096-25GEA 2440 CZK
APOSOR9096-25G APOSOR9096-5G APOSOR9096-1G
7-Methoxy-2-tetralone 96%
7-Methoxy-2-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod varu: 124…126 °C/1,5mmHg
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001730
CAS číslo: 4133-34-0
EINECS: 223-954-1