Tisk…
5-Acetamidoisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909581-1G OR909581-5G
APOSOR909581-1GEA 6220 CZK
APOSOR909581-1G APOSOR909581-5G
5-Acetamidoisoquinoline 98%
5-Acetamidoisoquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05981994
CAS číslo: 27461-33-2