Tisk…
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909564-1G OR909564-5G
APOSOR909564-1GEA 2690 CZK
APOSOR909564-1G APOSOR909564-5G
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00844930
CAS číslo: 71825-51-9