Tisk…
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
OR909537-10G OR909537-1G OR909537-25G
APOSOR909537-10GEA 9720 CZK
APOSOR909537-10G APOSOR909537-1G APOSOR909537-25G
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03228548
CAS číslo: 119516-86-8