Tisk…
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR909507-1G OR909507-5G
APOSOR909507-1GEA 992 CZK
APOSOR909507-1G APOSOR909507-5G
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Vzorec: C₆H₈ClN₃
MW: 157,6 g/mol
Bod tání: 108…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02732844
CAS číslo: 7145-60-0